Learn More
Bel-Art™ Échantillonneurs de sonde à poudre Sterileware™
Les échantillonneurs de sonde à poudre Sterileware™ Bel-Art™ sont parfaits pour le prélèvement d’un échantillon transversal dans une poudre en vrac
Marque:  Bel-Art™ F36975-1000
Informations supplémentaires : Poids : 2.97680kg
Code produit. 16642824
  • 250.00€ / 20 pièces
Date d’expédition estimée: 18-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • La pointe d’extrémité contient des poudres à écoulement libre dans la sonde
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • La sonde en Polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellée en sachets individuels en polyéthylène
  • Disponible en deux longueurs pratiques
  • Utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Spécification
38 in.
20/Pk.
200 mL
Sterile
96.5 cm
6.8 oz.
HDPE