Learn More
Bel-Art™ Échantillonneur de poudre Sterileware™
L’échantillonneur de poudre Bel-Art™ Sterileware™ est disponible en deux longueurs et quatre volumes de pointes, et échantillonne facilement à partir d’emplacements ciblés dans des poudres en vrac.
Marque:  Bel-Art™ F37874-1010
Informations supplémentaires : Poids : 3.84990kg
Code produit. 16632834
  • 246.00€ / 20 pièces
Date d’expédition estimée: 14-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Utilisée par les entreprises pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques et chimiques.
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • L’échantillonneur en polyéthylène haute densité (PEHD) est thermoscellé en sachets individuels en polyéthylène
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Jetable et à usage unique
  • Lot estampillé pour un traçage précis
  • Livré avec un certificat de traitement de stérilisation
Spécification
Spécification
39 3/8 in.
20/Pk.
10 mL
Sterile
100 cm
0.34 oz.
HDPE