Learn More
Thermo Scientific™ Sachets autoclaves Sterilin™
Les sacs pour autoclaves Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
Marque:  Thermo Scientific™ 510-17
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 6.28000kg
Code produit. 11359103
  • 192.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 09-07-2024
Description
Les sacs pour autoclaves Sterilin sont des sacs solides à usage unique sur lesquels est imprimé le symbole de risque biologique en bleu et qui sont spécifiquement conçus pour la mise au rebut des déchets contaminés dans des autoclaves ou des incinérateurs.
  • Les sacs en PEHD sont adaptés à la stérilisation à 121°C et les sacs en polypropylène sont adaptés à l’inactivation des déchets biologiques particulièrement résistants à 135°C
  • Des “boîtes à mouchoirs” pratiques permettent la distribution individuelle des sacs
  • Supports en fil métallique revêtu ou supports en carton disponibles pour une utilisation avec les sacs pour autoclaves
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Spécification
Sachets pour autoclaves (HDPE)
500
660 x 305mm
660 mm
305 mm
HDPE
121°C
26 in
12 in