Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de 28 mm pour récipients en verre jetables UC/30 Sterilin™
Bouchons en PP sans fuite à utiliser avec les récipients en verre jetables Thermo Scientific Sterilin.
Marque:  Thermo Scientific™ R328
287.69 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12437692
  • 340.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Choix idéal pour les échantillons de petit volume, les récipients en verre jetables Thermo Scientific™ Sterilin™ sont fabriqués en verre sodocalcique avec un bouchon en PP sans fuite.
NON COMMERCIALISÉS EN AMÉRIQUE DU NORD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Non stérile
28 mm
Récipients en verre jetables 39404 et 39503T Sterilin
Polypropylène
Bouchons de 28 mm pour UC/30
2850/Carton
Promotions
Remarque : Cette verrerie est fabriquée en verre sodocalcique. Il est donc recommandé que le produit ne soit pas autoclavé.