Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à base circulaire en plastique Sterilin™
Évitez les risques liés au verre grâce à cette alternative sûre et pratique. Les tubes à base circulaire en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™ sont fabriqués en PS vierge.
Marque: Thermo Scientific™ 30932
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.70800kg
Description
Évitez les risques liés au verre grâce à cette alternative sûre et pratique. Les tubes à base circulaire en plastique Thermo Scientific™ Sterilin™ sont fabriqués en polystyrène vierge et fournis non stériles. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
- Convient aux échantillons allant de 0,6 à 11 ml
- Fournies non stériles
Spécification
Tube à base | |
PS | |
1500 | |
Non stériles |
Tubes en plastique à base circulaire | |
16 mm | |
Sterilin™ | |
11,0 mL |