Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes bouchées en verre Sterilin™, emballées individuellement dans un film en papier à décoller, 1 ml
Les pipettes bouchées Sterilin sont fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et emballées individuellement dans un film en papier à décoller.
Marque: Thermo Scientific™ 7077-5N
797.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21936" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 12.14000kg
Description
Les pipettes bouchées Thermo Scientific™ Sterilin sont fabriquées en verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques et emballées individuellement dans un film en papier à décoller.
- Étalonnées pour l’administration, la dernière goutte étant expulsée par soufflage
- Graduations faciles à lire
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Pipettes bouchées en verre, 5 ml, emballées individuellement dans un film en papier à décoller | |
Stérile | |
-1,0 mL | |
Blue | |
290 mm |
Verre | |
Oui | |
1/sachet, 720/boîte | |
5 ml |