Learn More
Thermo Scientific™ Récipients universels en polypropylène de 30 ml Sterilin™
Fixez une excellente résistance chimique et à la température avec le récipient résistant aux fuites de ml conforme à la norme kPa et le récipient résistant aux fuites CE avec le bouchon Quickstart / tour.Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ce récipient étanche de 30 ml avec marquage CE et bouchon Quickstart qui se ferme en 1/2 tour. Il est capable de résister à une pression de 95 kPa.
Marque: Thermo Scientific™ 128BBAC/P
113.57 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.32000kg
Description
Bénéficiez d’une excellente résistance chimique et thermique avec ces récipients universels étanches de 30 ml conformes 95 kPa avec marquage CE Thermo Scientific™ Sterilin™ en polypropylène 30 ml. Fabrication aseptique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Caractéristiques :
- En polypropylène ultra-transparent de fabrication aseptique
- Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
- Adaptés à la centrifugation à 9 500 × g
- Bouchon multi-joint “QuickStart” pour une meilleure manipulation et des performances sans fuite inégalées
- Numéro de lot imprimé sur chaque récipient facilitant une traçabilité totale
- Étiqueté pour les détails du patient et disponible sous forme non dosée, dosée avec un conservateur d’acide borique (0,4 g) ou une cuillère en vrac
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques
Spécification
Récipient | |
Cylindrique | |
30 mL | |
Joints multiples | |
31 mm | |
Imprimé |
Polypropylène | |
Stérile | |
Testés pour absence de fuite selon l’annexe de la norme BS EN 14254. | |
Récipient universel avec bore | |
94 mm | |
400/Carton |