Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri standard à 90 mm Sterilin™
Mettez en culture des micro-organismes sur des milieux solides à l’aide de ces boîtes peu profondes qui optimisent l’espace dans l’incubateur et sont dotées d’un fini brillant qui garantit une excellente qualité optique.
176.00€ - 545.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Produit et testé conformément à la norme EN ISO 24998:2008 Norme relative aux boîtes de Pétri comprenant des contrôles de dimensions stricts. |
---|---|
Matériau | PS |
Forme | Rond |
Type | Boîte de Petri |
Nb par paquet | 20 |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Nbre par carton | Stérilité | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Nbre par carton | Stérilité | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11389273
|
Thermo Scientific™
101R20 |
15,9 mm | 500 | Fabrication aseptique | 1 |
177.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11901518
|
Thermo Scientific™
101/IRR |
15,9 mm | 500 | Stérile | 1 |
285.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11309283
|
Thermo Scientific™
101VR20 |
16,1 mm | 500 | Stérile | 3 |
176.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11759252
|
Thermo Scientific™
101V/IRR |
16,1 mm | 500 | Stérile | 3 |
350.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11739252
|
Thermo Scientific™
101RT/IRR |
15,7 mm | 500 | Stérile | Non |
545.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15370366
|
Thermo Scientific™
101RT/C |
15,7 mm | 500 | Fabrication aseptique | Non |
177.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Mettez en culture des micro-organismes sur des milieux solides à l’aide des boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Sterilin™ standard 90 mm. Ces boîtes peu profondes optimisent l’espace dans l’incubateur et sont dotées d’un fini brillant qui garantit une excellente qualité optique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Caractéristiques :
- Fabriquées à partir de polystyrène vierge non cytotoxique
- Parfaitement adaptées aux verseurs de plaques automatiques
- Usage in vitro uniquement
Formats d’évent disponibles :
- Ventilation triple : favorise les échanges gazeux ; parfaitement adaptée pour un travail à court terme
- Ventilation unique : limite les échanges gazeux, minimise l’évaporation et la déshydratation ; parfaitement adaptée pour un travail à long terme
- Sans ventilation : la plus adaptée pour les anérobies et un travail à long terme
Spécification
Produit et testé conformément à la norme EN ISO 24998:2008 Norme relative aux boîtes de Pétri comprenant des contrôles de dimensions stricts. | |
Rond | |
20 |
PS | |
Boîte de Petri | |
90 mm |