Learn More
Thermo Scientific™ Récipients en polystyrène à triple emballage Sterilin™
Utilisez les récipients en polystyrène à triple emballage Thermo Scientific™ Sterilin™ dans les salles d’hôpital et dans d’autres zones stériles.
Marque:  Thermo Scientific™ 185DB/IRR
481.01 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21887" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.20000kg
Code produit. 11389113
  • 682.00€ / 80 pièces
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
Utilisez les récipients en polystyrène à triple emballage Thermo Scientific™ Sterilin™ dans les salles d’hôpital et dans d’autres zones stériles.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
Chaque récipient :
  • A un triple emballage avec deux sachets à ouverture facile dans un sac à revêtement externe en vrac
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • A un point d’irradiation garantissant la stérilité et les détails du lot marqués pour une traçabilité complète
  • Testés pour absence de fuite selon l’annexe D de la norme BS EN 14254
Remarque :
Utilisation in vitro uniquement.
Méthode d’utilisation :
La procédure d’utilisation est la suivante :
  • L’unité est tout d’abord retirée du sac dans le carton
  • L’extérieur des deux sachets scellés peut être ouvert dans un environnement non stérile en déchirant soigneusement le sachet le long de la ligne conformément aux instructions
  • Le sachet intérieur peut facilement être retiré du sac extérieur par le personnel au sein de la zone d’exploitation stérile, assurant ainsi un transfert stérile d’une zone à l’autre
  • Le récipient peut ensuite être retiré du second sachet scellé dans la zone stérile
Alertes de commande :
Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques. Ce produit est soumis à une quantité de commande minimale. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
Récipient
Polystyrène
Stérile
Testé pour absence de fuite conformément à la norme BS EN 14254, annexe D. Marquage CE conformément à la directive européenne 98/79/CE.
51 mm
Imprimé
Oui
Cylindrique
100 mL
PP
78 mm
80/carton