Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage d’eau Sterilin™
Effectuez un échantillonnage facile d’eau chlorée ou non chlorée en vue d’une analyse microbienne grâce aux flacons d’échantillonnage d’eau Thermo Scientific™ Sterilin™.
Marque:  Thermo Scientific™ WSC350/NT
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 6.24780kg
Code produit. 12622035
  • 519.27€ / 144 pièces
Date d’expédition estimée: 25-10-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Effectuez un échantillonnage facile de l’eau chlorée ou non chlorée en vue d’une analyse microbienne grâce aux flacons d’échantillonnage de l’eau Thermo Scientific™ Sterilin™. Ne sont pas disponibles dans toutes les régions géographiques.
Caractéristiques :
  • Flacons inviolables pour préserver l’intégrité des échantillons
  • Numéro de lot pour une traçabilité totale
  • Stérilisation par irradiation gamma
  • Livrés vides ou pré-dosés avec du thiosulfate de sodium
Fabriqués avec :
  • Polystyrène flexible
  • NOUVEAU, PET léger pour une meilleure manipulation
Les flacons en polystyrène sont dotés d’étiquettes à code couleur pour faciliter la différenciation :
  • Bleu : dosé
  • Vert : non dosé
Concentrations de doses disponibles :
  • 20 mg/h : convient à la neutralisation des échantillons d’eau avec une faible concentration de chlore
  • 120 mg/h : convient à la neutralisation des échantillons d’eau avec une concentration élevée de chlore
Spécification
Spécification
HDPE
350 ml
Non dosé
144
Blanc
Rectangle
Naturel
PET
Irradié aux rayons gamma