Learn More
Ratiolab™ Boîte à pipettes de stérilisation
Boîtes de pipettes en aluminium avec manipulation facile et optimisée pour les travaux de laboratoire courants.
Marque:  Ratiolab™ 3170305
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 15975511
  • 37.20€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 10-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Autoclavage : une nouvelle conception garantit l'entrée de la vapeur dans le récipient et optimise le processus
  • Ouverture et fermeture : les performances de glissement souple de la partie supérieure sur la base facilitent le travail
  • La base et la partie supérieure sont remplies d'une couche de silicone dans la partie inférieure comme tampon amortisseur pour protéger les éléments en verre contre les éclaboussures
  • Fournis individuellement
Spécification
Spécification
Autoclavable
Glass items like pipettes and rods
1 Each
Aluminium
Autoclaving and storage
235-305 mm
Sterilizing pipette box