Learn More
Buerkle™ Pelles à échantillons Bio SteriPlast™
Tiennent horizontalement pour que la pelle puisse être positionnée vers le bas sans que le matériau d’échantillonnage ne coule. Les cuillères à échantillons Bio SteriPlast™ Buerkle™ sont conçues avec un bord avant légèrement incurvé et sont entièrement recyclables.
Marque:  Buerkle™ 5379-1001
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.14100kg
Code produit. 15336337
  • 17.90€ / 10 pièces
Expédition estimée
14-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pelle au design ergonomique
  • Produit et conditionnement en matières premières renouvelables
  • Fabriqué en PE "vert", blanc
  • Recyclable / jetable
  • Conditionnement individuel et stérilisation par rayons gamma
  • Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
  • Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
Spécification
Spécification
Blanc
141 mm
Polyéthylène vert (PE fabriqué à partir de matières premières renouvelables)
Sterile
Ergonomique
25 ml
Pelle