Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle
Embossé pour la mesure par incréments de 10 ml. Buerkle™ SteriPlast™ DispoLadle est spécialement conçu pour une utilisation à usage unique. Poignée ergonomique des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche.
171.00€ - 271.00€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Matériau | HDPE |
Capacité (métrique) | 200 ml |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15684134
|
Buerkle™
5393-6641 |
500 mm |
171.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15604144
|
Buerkle™
1158W63 |
1000 mm |
271.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Louche 200 ml
- 92diamètre extérieur mm
- Poignée ergonomique
- Becs des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche
- HDPE
- Fabriqué en salle blanche, conditionné individuellement
- Stérilisé en option par rayons gamma
- 20 pièces par paquet
Spécification
Louche | |
200 ml | |
Stérile | |
Blanc |
HDPE | |
Oui | |
Double becs |