Learn More
Sampling Systems™ Bidons jetables SteriWare™
Click to view available options
Quantité:
16/boîte
20/boîte
Description
- Moulé et conditionné dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de PEHD conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans BSE/TSE
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisée (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Diamètre (métrique) | 129 mm |
Hauteur (métrique) | 152 mm |
Capacité (métrique) | 2 000 ml |
Comprend | Conditionnement individuel |
Matériau | HDPE |
Quantité | 20/boîte |
Stérilité | Non stériles |
Pré-stérilisé | Non |
Jetable | Oui |
Graduated | Non |