Learn More
Sampling Systems™ Flacon pour poudre jetable SteriWare™
Conçu pour répondre aux exigences des industries pharmaceutiques et hygiéniques. Le flacon en poudre jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est un flacon à col large de haute qualité qui comprend un bouchon à vis.
65.10€ - 152.00€
Spécification
Type de produit | Flacon |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Comprend | Conditionnement individuel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Type de produit | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Type de produit | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15819571
|
Sampling Systems™
8890P-250 |
250 ml | 76 mm | Flacon | 89 mm |
74.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15829571
|
Sampling Systems™
8890P-250S |
250 ml | 76 mm | Flacon | 89 mm |
149.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15839571
|
Sampling Systems™
8890P-500 |
500 mL | 106 mm | Flacon | 108 mm |
65.10€
37 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15849571
|
Sampling Systems™
8890P-500S |
500 mL | 106 mm | Flacon | 108 mm |
152.00€
37 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- 2 tailles disponibles :
- Joint étanche à la poudre
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Flacon | |
Polypropylène | |
Conditionnement individuel |