Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ en PEHD à usage unique SteriWare™
Utilisez directement le sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux. Sampling Systems™ Le PharmaScoop™ à usage unique en PEHD SteriWare™ est idéal pour l’échantillonnage et la distribution de poudres et de granulés.
108.00€ - 177.00€
Spécification
Type de produit | Pelle jetable |
---|---|
Matériau | HDPE |
Comprend | Conditionnement individuel |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17418873
|
Sampling Systems™
8045H-1000 |
1 000 ml |
167.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17438873
|
Sampling Systems™
8045H-500 |
500 mL |
177.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12987935
|
Sampling Systems™
8045H-30 |
30 mL |
108.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869431
|
Sampling Systems™
8045H-125 |
125 mL |
161.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
- Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Pelle jetable | |
Conditionnement individuel | |
Non stérile |
HDPE | |
Oui | |
Blanc |