Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD stérile SteriWare™
L’échantillonneur de poudre jetable en PEHD stérile Sampling Systems™ SteriWare™ est idéal pour prélever des échantillons représentatifs à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
Marque:  Sampling Systems™ 8060H1005S
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11925636
Quantité Prix
1 160.27€ / 20 pièces
6 139.24€ / 20 pièces
Expédition estimée
17-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Assemblée et conditionnée dans une salle blanche
  • Conditionnement individuel
  • Fabriqué à partir de PEHD conforme FDA ou UE
  • Disponible stérilisé par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
  • Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
  • Fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 (vérifier les descriptions des échantillonneurs individuels)
  • Tranquillité d’esprit
  • Convient à toutes les industries (pharmaceutique, alimentaire, chimique, cosmétique, biotechnologie, etc.)
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Avantages financiers
  • Gain de temps et d’argent (nettoyer un échantillonneur réutilisable coûte plus cher que d’acheter un échantillonneur jetable)
Spécification
Spécification
5 ml
1000 mm
Sterile
21 mm
PEHD