Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD stérile SteriWare™
L’échantillonneur de poudre jetable en PEHD stérile Sampling Systems™ SteriWare™ est idéal pour prélever des échantillons représentatifs à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
156.00€ - 209.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Diamètre (métrique) | 21 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11965437
|
Sampling Systems™
8060H-501S |
1 mL | 500 mm |
185.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11925457
|
Sampling Systems™
8060H-1001S |
1 mL | 1000 mm |
209.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11925636
|
Sampling Systems™
8060H-1005S |
5 mL | 1000 mm |
209.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11965636
|
Sampling Systems™
8060H-1010S |
10 mL | 1000 mm |
209.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11995437
|
Sampling Systems™
8060H-520S |
20 mL | 500 mm |
156.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11905636
|
Sampling Systems™
8060H-505S |
5 mL | 500 mm |
156.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11945457
|
Sampling Systems™
8060H-1020S |
20 mL | 1000 mm |
209.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Assemblée et conditionnée dans une salle blanche
- Conditionnement individuel
- Fabriqué à partir de PEHD conforme FDA ou UE
- Disponible stérilisé par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
- Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
- Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
- Fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 (vérifier les descriptions des échantillonneurs individuels)
- Tranquillité d’esprit
- Convient à toutes les industries (pharmaceutique, alimentaire, chimique, cosmétique, biotechnologie, etc.)
- Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Avantages financiers
- Gain de temps et d’argent (nettoyer un échantillonneur réutilisable coûte plus cher que d’acheter un échantillonneur jetable)
Spécification
HDPE | |
Stérile | |
21 mm |