missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SAV Soufflage Artisanal Verre™ Tiges d’agitation

Provides for ease of mixing chemicals and liquids manually in the laboratory. Sav Soufflage Artisanal Verre™ Stirring Rods are manufactured from durable glass.

Marque:  SAV Soufflage Artisanal Verre™ TUBE7MM

Code nomenclature Nacres: NB.51

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

Code produit. 11713783

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

  • Available in a range of diameters and lengths
  • Clear glass with rounded ends
Spécification

Spécification

7 mm
Boîte de 10
Verre
300 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions