Learn More
STK38L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | STK38L |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16890554
|
Proteintech
12697-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16880554
|
Proteintech
12697-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody is specific to STK38L.
STK38L contains 12 protein kinase catalytic subdomains and a potential bipartite nuclear localization signal. Northern blot analysis revealed expression of a 3.9-kb transcript in all tissues tested, with the possible exception of adult brain. Highest expression was in peripheral blood leukocytes. Immunoblot and immunofluorescence microscopy demonstrated predomitly nuclear expression of a 55-kD protein.Spécification
STK38L | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q7TSE6, Q9Y2H1 | |
23012, 232533, 691337 | |
STK38L Fusion Protein Ag3413 | |
Primary | |
-20°C | |
STK38L |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0965, NDR2, NDR2 protein kinase, Nuclear Dbf2 related kinase 2, STK38L | |
Stk38l | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |