Learn More
DWK Life Sciences Clé de robinet d'arrêt, fileté, verre SBW-J , rodé
Les boisseaux de robinet les plus communs dans le robinet à sens unique rodé DURAN™.
285.00€ - 426.00€
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Alésage de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15894518
|
DWK Life Sciences
286037505 |
NS de 14,5 | 2,5 mm |
426.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15901511
|
DWK Life Sciences
286034208 |
NS de 12,5 | 2,5 mm |
396.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15874518
|
DWK Life Sciences
286036903 |
NS de 12,5 | 2 mm |
398.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15804528
|
DWK Life Sciences
286037608 |
NS de 14,5 | 4 mm |
426.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15814528
|
DWK Life Sciences
286038107 |
NS de 18,8 | 4 mm |
287.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15834528
|
DWK Life Sciences
286038904 |
NS de 18,8 | 6 mm |
285.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les boisseaux de robinet massifs en verre SBW-J ont un filetage sur lequel la sécurité vissée en 3 pièces est montée. Les boisseaux de robinet sont proposés en 3 tailles NS et chaque taille NS en deux variantes de perçage.- Avec filetage, rodé
- Enormes boisseaux de robinet en verre SBW-J
- Les boisseaux de robinet sont proposés en 3 tailles NS et chaque taille NS en deux variantes de perçage
- Montage et ainsi sécurité du boisseau de robinet au moyen de la sécurité à vis en 3 pièces
- Inclinaison 1:10
Spécification
Verre SBW-J. | |
Non |