Learn More
DWK Life Sciences Clé de robinet d'arrêt, fileté, verre SBW-J , rodé
Les boisseaux de robinet les plus communs dans le robinet à sens unique rodé DURAN™.
Marque:  DWK Life Sciences 286036903
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 15874518
  • 328.44€ / 50 pièces
Date d’expédition estimée: 27-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Les bouchons à robinet en verre SBW-J solides ont un filetage sur lequel le verrou à vis en 3 parties est monté. Les bouchons à robinet sont offerts en 3 tailles NS et chaque taille NS en deux variantes d’alésage.
  • Avec filetage, rodage
  • Bouchon à robinet solide en verre SBW-J
  • Les bouchons à robinet sont offerts en 3 tailles NS et chaque taille NS en deux variantes d’alésage.
  • Assemblage et fixation du bouchon de vanne de sécurité au moyen du dispositif de blocage à vis en 3 parties
  • Cône 1:10
Spécification
Spécification
2 mm
Non
50/Bte
Verre SBW-J.
NS de 12,5