Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage extensible pour tubes et microtubes Work2Store™
Réduit le temps de manipulation des échantillons et élimine la nécessité d’utiliser plusieurs racks pour le stockage des échantillons à basse température. La boîte de stockage extensible pour tubes et microtubes Fisherbrand™ Work2Store™ est configurée pour accueillir des barrettes de 8 ou 12 tubes ou des tubes individuels sur le côté 0.2 ml.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Crée instantanément plus d’espace de travail
- Permet de réduire la contamination croisée potentielle
- Empêche les couvercles des microtubes à centrifuger ouverts d’interférer avec les autres puits
- Empilable, avec des identifications de puits alphanumériques
- S’adapte dans des boîtes de congélateur de 53 mm standard
- Plage de températures entre -80 et 121°C
Spécification
Rack de stockage | |
Oui | |
Microtubes (64 × 0.5 ml d’un côté et 96 × 0.2 ml de l’autre) | |
Microtubes 64 × 0.5 ml d’un côté et microtubes 96 × 0.2 ml de l’autre | |
Ouvert : 310 × 128 × 31 mm ; Fermé : 133 × 133 × 48 mm | |
Ouvert : 128 mm ; Fermé : 133 mm | |
7.8/5.1 mm |
Non | |
Blanc | |
PP | |
1 unité | |
Ouvert : 310 mm ; Fermé : 133 mm | |
Ouvert : 31 mm, Fermé : 48 mm |