Learn More
Thermo Scientific™ Flacons et bouchons de stockage
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
21.75€ - 134.00€
Code produit | Marque | Description | Matériau | Couleur | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Matériau | Couleur | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12488676
|
Thermo Scientific™
B7999-1 |
Flacon à vis 8-425, 2 ml | Verre | Transparents | Flacon à vis 8-425 |
22.71€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12201182
|
Thermo Scientific™
B7999-6 |
Flacon à vis 24-400 (bouchons non inclus), 40 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 24-400 |
85.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12438636
|
Thermo Scientific™
B7815-20 |
Bouchon à vis 20-400 | Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène | Blanc | Solid Screw Cap |
45.41€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12418676
|
Thermo Scientific™
B7995-13 |
Septa pour bouchon à vis 13-425 | PTFE, Silicone | Blanc, Transparent | Septum Only |
23.84€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12428676
|
Thermo Scientific™
B7995-15 |
Septa pour bouchon à vis 15-425 | PTFE, Silicone | Blanc, Transparent | Septum Only |
30.65€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12438676
|
Thermo Scientific™
B7995-18 |
Septa pour bouchon à vis 18-400 | PTFE, Silicone | Blanc, Transparent | Septum Only |
39.74€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10001802
|
Thermo Scientific™
20-SCST |
Bouchon à vis 20-400 | Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène | Blanc | Screw Cap with Septum |
32.93€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11583740
|
Thermo Scientific™
40-SV |
Flacon à vis 24-400, 40 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 24-400 |
68.33€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13141673
|
Thermo Scientific™
B7999-3A |
Flacon à vis 15-425, 8 ml | Verre | Ambré | Flacon à vis 15-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12498676
|
Thermo Scientific™
B7999-12A |
Flacon à vis 15-425, 12 ml | Verre | Ambré | Flacon à vis 15-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11518250
|
Thermo Scientific™
B7999-4A |
Flacon à vis 18-400, 16 ml | Verre | Ambré | Flacon à vis 18-400 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12458686
|
Thermo Scientific™
B7999-6A |
Flacon à vis 24-400, 40 ml | Verre | Ambré | Flacon à vis 24-400 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11995617
|
Thermo Scientific™
B7815-15 |
Bouchon à vis 15-425 | Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène | Blanc | Screw Cap with Septum |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11548250
|
Thermo Scientific™
B7815-18 |
Bouchon à vis 18-400 | Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène | Blanc | Screw Cap with Septum |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11905627
|
Thermo Scientific™
B7999-3 |
Flacon à vis 15-425, bouchons non inclus, 8 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 15-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12670356
|
Thermo Scientific™
B7815-24 |
Bouchon à vis 24-400 | Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène | Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12478676
|
Thermo Scientific™
B7995-8 |
Septa pour bouchon à vis 8-425 | PTFE, Silicone | Blanc, Transparent | Septum Only |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12005097
|
Thermo Scientific™
B7999-12 |
Flacon à vis 15-425, 12 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 15-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11508250
|
Thermo Scientific™
B7999-4 |
Flacon à vis 18-400, 16 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 18-400 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12438686
|
Thermo Scientific™
B7999-5 |
Flacon à vis 20-400 (flacons et bouchons vendus séparément), 22 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 20-400 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12448676
|
Thermo Scientific™
B7995-20 |
Septa pour bouchon à vis 20-400 | PTFE, Silicone | Blanc, Transparent | Septum Only |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12458676
|
Thermo Scientific™
B7995-24 |
Septa pour bouchon à vis 24-400 | PTFE, Silicone | Blanc, Transparent | Septum Only |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12468676
|
Thermo Scientific™
B7995-26 |
Septa pour bouchon à vis 24-400 | PTFE, Silicone | Blanc, Transparent | Septum Only |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11593740
|
Thermo Scientific™
40-SV(A) |
Flacon à vis 24-400, 40 ml | Verre | Ambré | Flacon à vis 24-400 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11553740
|
Thermo Scientific™
16-SV(A) |
Flacon à vis 18-400, 16 ml | Verre | Ambré | Flacon à vis 18-400 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11533740
|
Thermo Scientific™
12-SV(A) |
Flacon à vis 15-425, 12 ml | Verre | Ambré | Flacon à vis 15-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11523740
|
Thermo Scientific™
8-SV(A) |
Flacon à vis 15-425, 8 ml | Verre | Ambré | Flacon à vis 15-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10445082
|
Thermo Scientific™
24-SCST |
Bouchon à vis 24-400 | Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène | Blanc | Screw Cap with Septum |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11971583
|
Thermo Scientific™
B7999-2 |
Flacon à vis 13-425, bouchons non inclus, 4 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 13-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10462202
|
Thermo Scientific™
18-SCST |
Bouchon à vis 18-400 | Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène | Blanc | Screw Cap with Septum |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10356592
|
Thermo Scientific™
15-SCST |
Bouchon à vis 15-425 | Mousse de polyéthylène, PTFE, Polypropylène | Blanc |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11528250
|
Thermo Scientific™
B7999-2A |
Flacon à vis 13-425, 4 ml | Verre | Ambré | Flacon à vis 13-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11563740
|
Thermo Scientific™
22-SV |
Flacon à vis 20-400, 22 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 20-400 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11543740
|
Thermo Scientific™
16-SV |
Flacon à vis 18-400, 16 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 18-400 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11513740
|
Thermo Scientific™
8-SV |
Flacon à vis 15-425, 8 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 15-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10296774
|
Thermo Scientific™
12-SV |
Flacon à vis 15-425, 12 ml | Verre | Transparent | Flacon à vis 15-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
13121673
|
Thermo Scientific™
B7999-1A |
Flacon à vis 8-425, 2 ml | Verre | Ambré | Flacon à vis 8-425 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Stockez vos échantillons dans ces flacons afin de supprimer les infiltrations d’ions tout en maintenant un pH cohérent pendant la durée de vie de votre échantillon. Les flacons de stockage à vis Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™ sont fabriquées en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A) ou en verre ambré 51A (Type 1, Classe B). Flacons de stockage allant de 2 ml à 40 ml.
- Bouchons de stockage pleins revêtus de PTFE
- L’utilisation de PTFE sur fond en film/mousse offre une résistance chimique élevée
- Non autoclavables
Les kits de flacons non assemblés permettent de gagner du temps pendant la préparation des échantillons.
- Les kits de flacons contiennent des quantités équivalentes de flacons et de bouchons à vis avec septa pré-assemblé.
- Les kits de flacons contiennent des flacons emballés sous film plastique et les bouchons et septa emballés séparément dans des polysacs.
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.