Learn More
Gosselin™ Récipient droit, Bouchon à charnière
Récipient droit Corning™ Gosselin™, bouchon à charnière léger et résistant aux chocs.
Marque: Gosselin™ FL35-02
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 8.42000kg
Description
- Fabriqué en polypropylène résistant aux chocs
- Léger
- Bouchon à charnière autostable
- Transparent, ou bleu
Spécification
PP | |
35 mL | |
Bouchon à charnière | |
950/boîte |