Learn More
Gosselin™ Récipient droit avec bouchon à vis rouge
Récipient à col large droit avec bouchon à vis rouge
Marque: Gosselin™ TP140-05
263.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23288" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 9.32000kg
Spécification
Récipient | |
PS | |
Rouge | |
Naturel | |
70 mm |
Oui | |
140 mL | |
Bouchon à vis | |
55 mm |