Learn More
Uvex™ Street Hoody Jacket 7403-Nachtblau
90.20 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Description
- Veste softshell légère uvex
- Couleur : noir/bleu
- Matériau : 94 % polyester, 6 % spandex, intérieur : 100 % polyester, maille
- Matière respirante, hydrofuge et coupe-vent, manches amovibles, col montant, logo réfléchissant uvex
- Bandes réfléchissantes
- Tailles : S-XXXL
- Instructions d’entretien : - Lavable à 30°C, ne pas utiliser de chlore et ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point
Spécification
Dimensions | Grande taille |
Sexe | Hommes |
Couleur | Bleu |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | 260 g/m² |