Learn More
IBA Lifesciences Colonne haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™
Colonne d’écoulement par gravité pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
Marque:  IBA Lifesciences 2-5033-001
Informations supplémentaires : Poids : 0.03200kg
Code produit. 16624734
  • 357.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
  • Les colonnes haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ contiennent une agarose à 4 % associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™XT et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ via un écoulement par gravité.
  • En raison de la grande compatibilité du pH, de l’excellente stabilité à la pression, de la pureté cible exceptionnelle (> 95 %) et de l’affinité de liaison la plus élevée, la résine est recommandée pour toutes les classes de protéines, en particulier pour les protéines peu abondantes ou difficiles.
  • L’agarose peu concentrée permet l’adhérence simple de protéines plus grosses à la phase stationnaire, ce qui la rend particulièrement adaptée à la purification de cibles de poids moléculaire élevé.
  • En outre, la résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ permet l’application d’agents dénaturants comme l’urée.
  • Par rapport à la Strep-Tactin™XT 4Flow™, la résine haute capacité Strep-Tactin™XT 4Flow™ a une densité supérieure de Strep-Tactin™XT immobilisée, ce qui conduit à un rendement 2 fois plus élevé de protéines purifiées.
  • Pour réduire la période d’attente pendant l’application d’échantillons et de tampons, l’utilisation de l’aide à l’application WET FRED est recommandée.
Spécification
Spécification
Agarose à 4 %, réticulée
5 ml
Colonne à gravité pré-conditionnée
50 à 150 μm sphérique
Twin-Strep-Tag™ et Strep-tag™II
Promotions
For Research Use Only.