Learn More
IBA Lifesciences Jeu de tampons de purification de protéines Strep-tag™, IBA Lifesciences GmbH
Kit de tampons de purification Strep-Tactin™
Marque:  IBA Lifesciences 2-1002-001
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 12783064
  • 115.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
Le tampon Strep-Tactin™ contient tous les tampons nécessaires à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ avec Strep-Tactin™ ainsi qu’à la régénération ultérieure de la résine. Le kit de tampons Strep-Tactin™XT comprend les tampons suivants :
• Tampon W 10x, 100 ml
• Tampon BXT 10x, 25 ml
• Tampon XT-R 10x, 250 ml Le tampon W est un tampon de lavage concentré 10x pour les résines Strep-Tactin™ et Strep-Tactin™XT. Il élimine les molécules non liées de la matrice de chromatographie d’affinité lors de la purification des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™. Le tampon R 10x est un tampon d’élution Strep-Tactin™ concentré 10x. La desthiobiotine contenue est une forme modifiée de biotine qui déplace les protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ de la poche de liaison à la biotine modifiée de Strep-Tactin™ de manière compétitive, ce qui entraîne une légère élution. Veuillez noter que le tampon E 10x ne convient pas pour l’élution des résines Strep-Tactin™XT. Le tampon R 10x est un tampon de régénération de Strep-Tactin™ concentré 10x contenant de l’HABA. L’HABA (acide 2-[4-hydroxy-benzeneazo]benzoïque) déplace la desthiobiotine de la poche de liaison à la biotine modifiée de Strep-Tactin™ après l’élution des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™. Quand l’HABA se lie à la Strep-Tactin™, la couleur devient rouge, indiquant clairement le processus de régénération et l’état d’activité de la colonne.
Veuillez noter que le tampon Strep-Tactin™ ne convient pas pour la Strep-Tactin™XT.
Spécification
Spécification
Tampon W, tampon E, tampon R
Pour la purification des protéines hybrides recombinantes Ant Strep-Tag sur Strep-Tactine immobilisée.
1 Kit
Tampon de purification des protéines
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche.