Learn More
IBA Lifesciences Aimant StrepMan
L’aimant IBA Lifesciences GmbH StrepMan est conçu pour être utilisé pour l’isolement manuel des cellules avec microbilles magnétiques Strep-Tactin™ grâce à la technologie Streptamer™.
Marque:  IBA Lifesciences 6-5650-065
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.00900kg
Code produit. 15362096
  • 393.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2024
Description
  • Le StrepMan se compose d’une structure en plastique avec deux aimants permanents intégrés et peut accueillir deux tailles de tubes différentes.
  • Il est adapté aux tubes de réaction coniques de 2 x 15 ml et de 2 x 50 ml.
  • Il peut être utilisé pour l’isolement des cellules magnétiques avec des microbilles telles que des microbilles magnétiques Step-Tactin™.
Spécification
Spécification
Pour tubes coniques de réaction de 2 x 15 ml et 2 x 50 ml