Learn More
IBA Lifesciences Kit de solutions standard Streptamer™
Le kit de solution standard IBA Lifesciences™ Streptamer™ est conçu pour le lavage et la dissociation.
Marque: IBA Lifesciences 6-5603-005
Informations supplémentaires : Poids : 0.60000kg
Description
- Comprend un tampon de lavage Streptamer™ de 50 ml (tampon IS, 10 x)
- Comprend 1 ml de solution mère D-Biotine pour la technologie Streptamer™
- Les deux solutions sont stériles et filtrées et ne contiennent aucun conservateur
- Elles doivent être manipulées dans des conditions stériles
Spécification
Tampon de lavage et solution mère D-Biotine | |
Tampon de lavage de 50 ml, solution mère de 1 ml |