Learn More
Molecular Probes™ Streptavidine, conjugué Alexa Fluor™ 647
Conjugué de streptavidine Alexa Fluor™ 647
416.00€ - 498.00€
Spécification
Conjugué | Alexa Fluor 647 |
---|---|
Gamme de produits | Alexa Fluor™ |
Type de produit | Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
Marqueur ou colorant | Colorants Alexa Fluor |
Code produit | Marque | Forme | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10349222
|
Molecular Probes™
S32357 |
Liquide | 0,5 mL |
498.00€
0.50mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10308062
|
Molecular Probes™
S21374 |
Pleine | 1 mg |
416.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le colorant de streptavidine Alexa Fluor™ 647 comprend une protéine de liaison à la biotine (la streptavidine) liée par covalence à un marqueur fluorescent (colorant Alexa Fluor™). La streptavidine a une affinité de liaison à la biotine très élevée, et un conjugué de streptavidine est couramment utilisé en même temps qu’un conjugué de biotine pour la détection spécifique d’une variété de protéines, de motifs de protéine, d’acides nucléiques, et autres molécules (par exemple, un anticorps primaire biotinylé lié à une protéine cible peut être détecté avec une streptavidine marquée par fluorescence). Des stratégies semblables à celle-ci sont mises en œuvre dans de nombreux protocoles de détection comme les transferts Western, la cytométrie de flux, l’imagerie et la microscopie, et les dosages sur microplaque. Les conjugués de streptavidine Alexa Fluor™ sont fournis sous forme de 1 mg de produit lyophilisé ou de 0,5 ml de solution de 2 mg/ml.Caractéristiques importantes des conjugués de streptavidine Alexa Fluor™ 647 :
• Le conjugué de streptavidine Alexa Fluor™ 647 présente des maxima d’excitation / d’émission de ∼ 650 / 668
• Fluorescence brillante, photostable
• Haute solubilité dans les solutions aqueuses
• Disponible dans de nombreuses couleurs
• Idéal pour les transferts Western, la cytométrie en flux, l’imagerie et la microscopie, les dosages sur microplaques et autres
Propriétés des colorants Alexa Fluor™
Les colorants Alexa Fluor™ sont des colorants fluorescents organiques développés pour obtenir de meilleures performances dans les protocoles d’imagerie et autres protocoles de marquage et présentent une meilleure photostabilité et brillance et une meilleure solubilité dans les solutions aqueuses. Disponibles dans une large gamme de couleurs, ces colorants conviennent pour la plupart des applications d’imagerie.
Blocage de la biotine endogène
Les biotines naturellement présentes peuvent interférer avec les systèmes de détection de biotine-streptavidine. Pour les expériences impliquant des cellules fixes et perméabilisées, essayez notre kit de blocage de la biotine endogène pour minimiser cette interférence.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Alexa Fluor 647 | |
Alexa Fluor™ | |
Conjugué de streptavidine (fluorescent) | |
Colorants Alexa Fluor |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.