Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (Cy5)
Streptavidine Cy5
Marque: Invitrogen™ SA1011
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Classe : RUO
- Déclaration : Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
- Tampon : PBS
- Conservateur : Azoture de sodium à 0,1 %
Spécification
Cy5 | |
Cytomètre en flux | |
Contient 1 flacon de streptavidine, conjugué Cy5. Conserver au réfrigérateur (2–8°C). |
|
633/635 | |
Solution | |
Tampon PBS | |
Cy5 |
Fluorescent | |
Tube | |
600-650/670 | |
Glace humide | |
Cy™ | |
Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.