Learn More
Invitrogen™ Streptavidine eFluor™ 710 eBioscience™
Couramment utilisé dans les protocoles de coloration indirecte pour détecter les anticorps primaires biotinylés dans la cytométrie en flux. La streptavidine se lie à la biotine avec une forte affinité.
Marque:  Invitrogen™ 49-4317-82
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 15341840
  • 183.00€ / 100µg
Expédition estimée
06-10-2020
Ajouter au panier
Alert:
Contient de l’azoture
Spécification
Spécification
eBioscience™
Biotin
eFluor™ 710
100μ g
Vidéos
Documents
Usage exclusivement réservé à la recherche