Learn More
Streptavidine, Streptomycines avidinii, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 mg
10 mg
Description
Streptavidin is used as a tetrameric protein used to visualize biotin conjugated molecules in ELISA. Due to the strong affinity of biotin and biotinylated molecules has made streptavidin one of the most important components in diagnostics and laboratory kits. Streptavidin is widely used in molecular biology through its unique high affinity for the biotin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La streptavidine est utilisée comme protéine tétramérique pour visualiser les molécules conjuguées à la biotine dans les applications ELISA. En raison de l’affinité élevée de la biotine et des molécules biotinylées, la streptavidine est l’un des composants les plus importants des kits de diagnostic et de laboratoire. La streptavidine est largement utilisée en biologie moléculaire grâce à son affinité élevée unique pour la biotine.
Solubilité
Produit une solution transparente à 5 mg/ml dans 0,1 M de NaCl. Soluble dans l’eau à 1 mg/ml, ou dans de la solution saline dans un tampon phosphate (PBS).
Remarques
Reconstituer à 1 mg/ml dans de l’eau ou une solution PBS
La streptavidine est utilisée comme protéine tétramérique pour visualiser les molécules conjuguées à la biotine dans les applications ELISA. En raison de l’affinité élevée de la biotine et des molécules biotinylées, la streptavidine est l’un des composants les plus importants des kits de diagnostic et de laboratoire. La streptavidine est largement utilisée en biologie moléculaire grâce à son affinité élevée unique pour la biotine.
Solubilité
Produit une solution transparente à 5 mg/ml dans 0,1 M de NaCl. Soluble dans l’eau à 1 mg/ml, ou dans de la solution saline dans un tampon phosphate (PBS).
Remarques
Reconstituer à 1 mg/ml dans de l’eau ou une solution PBS
Spécification
Nom chimique ou matériau | Streptavidin |
Type | Streptavidin |
Note relative au nom | Streptomyces avidinii |
Forme physique | Poudre lyophilisée |
Informations sur la solubilité | Gives a clear solution at 5mg/ml in 0.1M NaCl. is soluble in water at 1mg/mL,or in phosphate buffered saline (PBS). |
Poids de la formule | 55 kDa |
Pourcentage de pureté | 95% |
Couleur | Blanc |
Quantité | 2 mg |