Learn More
Chlorure de strontium, 99,99 % (base de métaux à l’état de trace), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10008961
64.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10476-85-4
Cl2Sr
158.53
MFCD00011249
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10476-85-4
Cl2Sr
158.53
MFCD00011249
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1250.0°C
Nom chimique ou matériau Strontium chloride
Point de fusion 873.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 54.4 to 55.9% (Sr)
Formule linéaire SrCl2
Merck Index 15, 8970
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 158.53
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces