Learn More
Nitrate de strontium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221779
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
10042-76-9
N2O6Sr
211.63
MFCD00011248
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
24848
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
10042-76-9
N2O6Sr
211.63
MFCD00011248
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
24848
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Strontium nitrate
Point de fusion 570.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Complexometry)
Formule linéaire Sr(NO3)2
Merck Index 15,8975
Informations sur la solubilité Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Nom IUPAC dinitrate de strontium
Poids de la formule 211.63
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Perte à la dessiccation 0.1% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 2.99
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Strontium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.