Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur Stuart™ Just Go SSL5
Utilisez ces agitateurs pour mélanger les plaques de microtitration et les microtubes à centrifuger. Les agitateurs Stuart™ Just Go SSL5 sont parfaits lorsque le mélange doux est nécessaire, soit sur la paillasse, soit dans les incubateurs.
Marque: Cole-Parmer™ 51707-04
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Action de mélange vibratoire à grande vitesse
- Sélection numérique de la vitesse
- SSL5 de taille laboratoire pour mélanger 8 plaques simultanément
- Minuteur numérique intégré ou fonctionnement continu
- Accessoires disponibles pour le mélange de microtubes à centrifuger
Spécification
2 kg | |
230 V, 50 Hz, 50 W | |
Agitateur | |
360 mm |
250 à 1 250 tr/min | |
4°C à 40°C | |
160 mm |