Learn More
Cole-Parmer™ Mini-agitateur pour plaques de microtitration Stuart™
Conçu pour le mélange de plaques de microtitration et de microtubes à centrifuger. Le mini-agitateur de plaques de microtitration Stuart™ avec son faible encombrement est idéal pour le placement à l’intérieur des incubateurs à CO2 pour les échantillons nécessitant des conditions de température et/ou d’humidité contrôlées
Marque: Cole-Parmer™ 51707-06
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 7.20000kg
Description
Conçu pour le mélange de plaques de microtitration et de microtubes à centrifuger. La vitesse élevée associée à une petite course crée une action d’agitation vigoureuse nécessaire pour mélanger de petits volumes contenus dans les plaques de puits et les tubes à microcentrifuger. Fourni avec un tapis antidérapant très efficace, qui maintient en place jusqu’à quatre plaques de microtitration.La vitesse est variable de 250 à 1 250 tr/min et se règle facilement via l’affichage numérique par incréments de 10 tr/min.
Le minuteur numérique intégré peut être réglé de 1 seconde à 90 minutes, 1 minute à 9 heures ou en “minutes uniquement” jusqu’à 9999 minutes pour une polyvalence maximale.
L’unité peut également être réglée pour un fonctionnement continu.
Trois portes-tubes accessoires sont disponibles, conçus pour accueillir des microtubes à centrifuger de 1,5 ml, 0,5 ml et 0,2 ml. Deux porte-tubes peuvent être utilisés à tout moment et sont maintenus en place par le tapis antidérapant, ce qui fait de l’unité un mélangeur efficace de microtubes. Pour les échantillons nécessitant des conditions de température et/ou d’humidité contrôlées, le modèle SSM5 avec faible encombrement est idéal pour le placement dans les incubateurs à CO2.
- L’action de mélange vibratoire à grande vitesse est idéale pour les plaques de microtitration.
- Sélection numérique de la vitesse pour le mélange de 4 plaques simultanément
- Minuteur numérique intégré ou fonctionnement continu
- Accessoires disponibles pour le mélange de microtubes à centrifuger
Spécification
1 kg | |
230 V, 50 Hz, 50 W | |
50 W | |
50 Hz | |
160 mm | |
SSM5 |
250 à 1 250 tr/min | |
4°C à 40°C | |
Plaque orbitale | |
300 mm | |
240 mm | |
Jusqu’à 80 % |