Learn More
Cole-Parmer™ Disque rotatif Stuart™
Utilisés dans des incubateurs jusqu’à 40°C et dans des chambres froides jusqu’à 4°C. Les disques rotatifs Stuart™ assurent un mélange doux mais efficace. Idéals pour garder les échantillons biologiques en suspension, aérer les cultures et pour les applications d’agitation générales.
Marque: Cole-Parmer™ SB3
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 4.19400kg
Description
Les agitateurs rotateurs SB (unités de base) assurent un mélange doux mais efficace, idéal pour garder les échantillons biologiques en suspension, aérer les cultures et pour les applications d’agitation générales.- Les agitateurs rotateurs peuvent être utilisés dans des incubateurs jusqu’à 40&C et dans des chambres froides jusqu’à 4&C.
- L’angle de rotation est entièrement réglable, avec une échelle pour mesurer et reproduire l’angle d’agitation : horizontal pour une agitation minimale à vertical pour une agitation complète autour d’un axe.
- Un plateau intégré permet de récupérer les déversements provenant des tubes rotatifs
- Une grande variété de porte-tubes sont disponibles séparément
Informations sur la commande
Unité de base uniquement ; les porte-tubes sont disponibles séparément : 11416558, 11406558, 12027144
Spécification
2 à 40 tr/min | |
50 Hz | |
240 mm | |
Numérique | |
1 à 999 min |
230 V, 50 Hz | |
270 mm | |
200 mm | |
À utiliser avec les porte-tubes 11416558, 11406558, 12027144 |