Learn More
Unité d’entraînement pour agitateur rotatif Stuart™
Utilisée avec une large gamme de tambours conçus pour prendre en charge différents formats et types de récipients. L’unité d’entraînement pour rotateur Bibby Scientific™ Stuart™ permet de nombreuses applications de mélange à des vitesses de rotation variables.
Marque:  Stuart STR4
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 8.15000kg
Code produit. 11456538
  • 1240.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
11-03-2020
Ajouter au panier
Description
Description
L’unité d’entraînement pour rotateur STR4 s’utilise avec une large gamme de tambours conçus pour prendre en charge différents formats et types de récipients. Les cinq tambours offrent cinq actions de mélange distinctes. La vitesse de rotation varie de 6 à 60 tr/min pour toute une gamme d’applications de mélange. Le minuteur analogique intégré peut être paramétré de 10 à 60 minutes, pour encore plus de confort d’utilisation. L’appareil peut aussi être configuré pour un fonctionnement en continu.
  • Très polyvalent, accepte 5 tambours différents
  • Minuteur intégré
  • Contrôle de la vitesse variable de 6 à 60 tr/min
  • Vitesse de rotation : 6 à 60 tr/min
  • Dimensions (L × P × H) : 650 × 250 × 250 mm
  • Poids net : 6.4 kg
  • Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz, 50 W
Spécification
Spécification
STR4
250 mm
230 V
50 Hz
230 V, 50 Hz, 50 W
6 à 60 tr/min
250 mm
6.4 kg
50 W
650 mm