Learn More
Bibby Scientific™ Porte-tubes Stuart™ pour agitateurs rotatifs SB2 / SB3
Retrait et remplacement rapides et faciles sans outils. Les porte-tubes Bibby Scientific™ Stuart™ fonctionnent autour d’un axe. Une fois le support en place, les tubes peuvent facilement être installés dans les logements prévus où ils sont maintenus en toute sécurité.
Marque:  Bibby Scientific™ SB3
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 3.20000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15199712
  • 533.00€ / 1 pièce
En stock 1
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander qu’à hauteur du stock disponible. Pour plus d'informations, appelez le service clientèle au 0388 671414
Description
Description
Retrait et remplacement rapides et faciles sans outils. Une fois le support en place, les tubes peuvent facilement être installés dans les logements prévus où ils sont maintenus en toute sécurité. Fonctionnement autour d’un axe.
Spécification
Spécification
Rotation complète des tubes
9 à 20 mm (tube)
20
Support pour tubes à essai / tubes de prélèvement sanguin
Agitateurs rotatifs pour tubes Stuart™ SB2 et SB3