Learn More
STXBP2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | STXBP2 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814444
|
Proteintech
15312-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804444
|
Proteintech
15312-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the STXBP/unc-18/SEC1 family. The encoded protein is involved in intracellular trafficking, control of SNARE (soluble NSF attachment protein receptor) complex assembly, and the release of cytotoxic granules by natural killer cells. Mutations in this gene are associated with familial hemophagocytic lymphohistiocytosis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene.Spécification
STXBP2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q15833, Q64324 | |
20911, 6813 | |
STXBP2 Fusion Protein Ag7537 | |
Primary | |
-20°C | |
STXBP2 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Hunc18b, MUNC18 2, pp10122, STXBP2, STXBP2 protein, syntaxin binding protein 2, UNC18 2, UNC18B | |
STXBP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |