Learn More
SUB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène SUB1
Concentration 0.24 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16847673
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10948-2-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16837673
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10948-2-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
This antibody recognize 14-16 kDa (P14 or P15), 20 kDa (phospho form) and 30 kDa (Dimer form).
PC4 (activated RNA polymerase II transcription cofactor 4) is a transcriptional coactivator, possessing the ability to suppress promoter-driven as well as nonspecific transcription via its DNA binding activity. The repressive activity of PC4 on promoter-driven transcription is alleviated by transcription factor TFIIH. TFIIH protects promoters from PC4-mediated repression by relieving the topological constraint imposed by PC4 through the ERCC3 helicase activity.
Spécification
Spécification
SUB1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P11031, P53999, Q63396
10923, 192269, 20024
SUB1 Fusion Protein Ag1390
Primary
-20°C
SUB1
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
p14, PC4, Positive cofactor 4, RPO2TC1, SUB1, SUB1 homolog, SUB1 homolog (S. cerevisiae)
Sub1
IgG
Antigen Affinity Chromatography