missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SUCLG2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SUCLG2 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812794
|
Proteintech
14240-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802794
|
Proteintech
14240-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a GTP-specific beta subunit of succinyl-CoA synthetase. Succinyl-CoA synthetase catalyzes the reversible reaction involving the formation of succinyl-CoA and succinate. Alternate splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 5 and 12.Spécification
SUCLG2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q96I99, Q9Z2I8 | |
20917, 362404, 8801 | |
SUCLG2 Fusion Protein Ag5495 | |
Primary | |
-20°C | |
SUCLG2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
G BETA, SCS betaG, SUCLG2 | |
Suclg2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |