Learn More
Sucrose, 99% max., Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Code produit. 11456491 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Code produit. 11456491
Marque: MP Biomedicals 0219401890
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucrose
Couleur Blanc
Densité 1.587g/cm3 at 25°C
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 500 g
Poids de la formule 342.3
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Crystalline Powder