missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sucrose, ACS, Affymetrix/USB™

Marque:  Thermo Scientific J21931.A4

Informations supplémentaires : CAS : 57-50-1 Poids : 3.00000kg

Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15875338

  • 80.47€ / 2.50kg
Date d’expédition estimée: 27-12-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

57-50-1
342.297
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
5988
(2 R,3 R,4 S,5 S,6 R)-2-[(2 S,3 S,4 S,5 R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
C12H22O11
MFCD00006626
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CHEBI:17992
C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O

Spécification

Sucrose
Flacon en plastique
185°C to 187°C
57-50-1
MFCD00006626
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
342.297
CHEBI:17992
Poudre cristalline
1.58
1.58
2.5 kg
C12H22O11
90825
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
(2 R,3 R,4 S,5 S,6 R)-2-[(2 S,3 S,4 S,5 R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
5988
342.3
ACS
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions

RUO – Research Use Only