Learn More
Sulfaméthoxypyridazine, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11906871
72.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
80-35-3
C11H12N4O3S
280.3
VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
sulfamethoxypyridazine, sulphamethoxypyridazine, sulfapyridazine, sulfalex, longin, midicel, sulfametoxipiridazine, spofadazine, sulfdurazin, 3-sulfa-6-methoxypyridazine
5330
CHEBI:102516
4-amino-N-(6-méthoxypyridazin-3-yl)benzènesulfonamide
COC1=NN=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
80-35-3
C11H12N4O3S
280.3
VLYWMPOKSSWJAL-UHFFFAOYSA-N
sulfamethoxypyridazine, sulphamethoxypyridazine, sulfapyridazine, sulfalex, longin, midicel, sulfametoxipiridazine, spofadazine, sulfdurazin, 3-sulfa-6-methoxypyridazine
5330
CHEBI:102516
4-amino-N-(6-méthoxypyridazin-3-yl)benzènesulfonamide
COC1=NN=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sulfamethoxypyridazine
Point de fusion 182°C to 183°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,9051
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 280.3
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfamethoxypyridazine