missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide sulfamique, ≥ 99,5 % (alcalimétrique), Honeywell™

Catalog Number 15680860
225.03 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
1kg
2,5kg
5kg
25kg
4 x 5 kg
6 x 2,5 kg
5329-14-6
H3NO3S
97.088
MFCD00011603
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
5987
CHEBI:9330
acide sulfamique
NS(=O)(=O)O
5329-14-6
H3NO3S
97.088
MFCD00011603
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
5987
CHEBI:9330
acide sulfamique
NS(=O)(=O)O

≥ 99,5 % (alcalimétrique)

  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants : utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie, et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques : synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et les éléments, et réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Sulfamic acid
Note relative au nom ≥99.5% (alkalimetric)
% max. CAS ≤100.0000%
Conditionnement Sachet en papier / poly
Résidus après l’allumage ≤ 0,02 %
Notes de pourcentage du dosage alcalimétrique
Quantité 25kg
Formule linéaire NH2SO3H
Numéro UN UN2967
Poids de la formule 97.09
Pourcentage de pureté >99.5%
Afficher plus Afficher moins
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'