Learn More
Étalons d’huile de soufre pour l’analyse du carburant diesel, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque:  SPEX Certiprep DSS8-AY
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 16371186
  • 131.00€ / 100mL
Expédition estimée
17-11-2020
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Description
AnalyteConcentration
(S50 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Identifiants chimiques
7704-34-9
32.06
5362487
soufre
S
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:26833
[S]
Spécification
Sulfur Oil Standard in Base Oil
99.99
S
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
soufre
5362487
Solide
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
100mL
8042-47-5
99.99
50 μg/g
[S]
32.06
CHEBI:26833
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Base Oil 20
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Vidéos
Documents
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire